Få mere at vide
1-Benzylimidazole, 99%
Artikelnummer. 10697502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697502 5 g Glasflaske 5g
10419070 25 g Glasflaske 25g
10549433 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697502 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152250050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4238-71-5
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00005296
InChI nøgle KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
PubChem CID 77918
IUPAC navn 1-benzylimidazol
SMIL C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzylimidazole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 68.0°C to 71.0°C
Farve Brun
Kogepunkt 310.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 23, 48
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and acetone
Formel vægt 158.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller