Få mere at vide
1-Benzylimidazole, 98+%
Artikelnummer. 11310234
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310234 5 g 5g
11320234 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00802.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
1-Benzylimidazol virker som en inducer af forskellige cytochrom P-450 isozymer og inhibitor af thromboxan A2 syntase. 1-Benzylimidazol er blevet brugt til at fremstille cyclodextrin-ionisk flydende polymer (β CD-BIMOTs-TDI)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Benzylimidazol virker som en inducer af forskellige cytochrom P-450 isozymer og inhibitor af thromboxan A2 syntase. 1-Benzylimidazol er blevet brugt til at fremstille cyclodextrin-ionisk flydende polymer (β CD-BIMOTs-TDI)
Opløselighed
Opløseligt i methanol, acetone, DMSO, ethanol, fortyndede syrer (frit opløselige) og buffere med pH>6,0 (frit opløselige). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4238-71-5
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00005296
InChI nøgle KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
PubChem CID 77918
IUPAC navn 1-benzylimidazol
SMIL C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzylimidazole
Smeltepunkt 68°C to 73°C
Kogepunkt 310°C
Mængde 5 g
Beilstein 114571
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,acetone,DMSO,ethanol,dilute acids (freely soluble),and buffers of pH>6.0 (freely soluble). Insoluble in water.
Formel vægt 158.2
Procent renhed ≥98%