Få mere at vide
1-Benzylideneaminohydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzylideneaminohydantoin |
| CAS | 2827-57-8 |
| Molekylær formel | C10 H9 N3 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c14-9-7-13(10(15)12-9)11-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H,12,14,15)/b11-6+ |
| SMIL | O=C1CN(\N=C\c2ccccc2)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 1-[(E)-benzylideneamino]imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.2 |
| Formel vægt | 203.0695 |