missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(Benzylideneamino)parabanic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Benzylideneamino)parabanic Acid |
| CAS | 42839-64-5 |
| Molekylær formel | C10 H7 N3 O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3O3/c14-8-9(15)13(10(16)12-8)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,14,16)/b11-6+ |
| SMIL | O=C1NC(=O)C(=O)N1\N=C\c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[(E)-benzylideneamino]imidazolidine-2,4,5-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.18 |
| Formel vægt | 217.0487 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?