Få mere at vide
1-Benzylglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzylglycerol |
| CAS | 4799-67-1 |
| Molekylær formel | C10H14O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2 |
| SMIL | OCC(O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-phenylmethoxypropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.0943 |