Få mere at vide
1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 17921106
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921106 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0528.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine
CAS 1155-56-2
Analyt- eller komponentnavne N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(phenylmethyl)-, 4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI), N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine, 1-Benzyl-4-anilinopiperidine, 4-Anilino-1-benzylpiperidine, NSC 76613, 4-Anilino-1-benzylpiperidine, Fentanyl Related Compound D, Fentanyl Citrate Impurity G, Fentanyl Impurity J, Fentanyl Impurity G
InChI formel InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-16(8-4-1)15-20-13-11-18(12-14-20)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18-19H,11-15H2
SMIL C(N1CCC(CC1)Nc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 266.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 266.1783 g/mol