Få mere at vide
1-Benzyl-5-phenylbarbitursyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347816
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347816 5 g 5g
11357816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12954.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 72846-00-5 | C17H14N2O3 | 294.31 g/mol
1-Benzyl-5-phenylbarbitursyre er nyttig som et farmaceutisk mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72846-00-5
Molekylær formel C17H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 294.31
MDL nummer MFCD00082750
InChI nøgle KCWWCWMGJOWTMY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyl-5-phenylbarbituric acid, 1-benzyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, benzyl-5-phenylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-phenyl-1-phenylmethyl, 1-phenylmethyl-5-phenyl-barbituric acid, 5-phenyl-1-benzyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione, acmc-1bb85, 1-benzyl-5-phenylbarbiturate, 1-benzyl-5-phenylbarbituricacid, 1-benzyl-5-phenylbarbituric acid 5g
PubChem CID 166340
IUPAC navn 1-benzyl-5-phenyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMIL O=C1NC(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C(=O)C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid
Smeltepunkt 163°C to 165°C
Formel vægt 294.31
Procent renhed ≥98%
Mængde 5 g