missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Benzyl-5-(dicyclohexylcarbodiimido)glutarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-5-(dicyclohexylcarbodiimido)glutarate |
| CAS | 887352-83-2 |
| Molekylær formel | C25 H36 N2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36N2O4/c28-24(30-19-21-11-4-1-5-12-21)17-10-18-25(29)31-27(23-15-8-3-9-16-23)20-26-22-13-6-2-7-14-22/h1,4-5,11-12,20,22-23H,2-3,6-10,13-19H2/b26-20+ |
| SMIL | O=C(CCCC(=O)ON(\C=N\C1CCCCC1)C2CCCCC2)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-O-benzyl 5-O-[cyclohexyl-[(E)-cyclohexyliminomethyl]amino] pentanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.56 |
| Formel vægt | 428.2675 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?