Få mere at vide
1-Benzyl-5-bromoindol, TRC
Artikelnummer. 30330842
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30330842 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30330842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB300043250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-5-bromoindole
CAS 10075-51-1
Molekylær formel C15 H12 Br N
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12BrN/c16-14-6-7-15-13(10-14)8-9-17(15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2
SMIL Brc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1
IUPAC navn 1-benzyl-5-bromoindol
Molekylvægt (g/mol) 286.166
Formel vægt 285.015