Få mere at vide
1-Benzyl-5-bromoindol, 97%
Artikelnummer. 15424118
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424118 5 g 5g
15414118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57676.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 10075-51-1 | C15H12BrN | 286,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10075-51-1
Molekylær formel C15H12BrN
Molekylvægt (g/mol) 286.17
MDL nummer MFCD04337704
InChI nøgle AQXJFUYUNHLBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-5-bromo-1h-indole, n-benzyl-5-bromoindole
PubChem CID 285756
IUPAC navn 1-benzyl-5-brom-lH-indol
SMIL BrC1=CC=C2N(CC3=CC=CC=C3)C=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-5-bromoindole
Mængde 5 g
Formel vægt 286.17
Procent renhed 97%