Få mere at vide
1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)vinyl)-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)vinyl)-1H-imidazole |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)vinyl)-1H-imidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2/c1-15-8-7-11-19(16(15)2)17(3)20-12-21-14-22(20)13-18-9-5-4-6-10-18/h4-12,14H,3,13H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 288.1626 |