Få mere at vide
(1-Benzyl-4-piperidyl)methanol, Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561132
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10561132 1 g 1g
10061194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09623DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 67686-01-5
Molekylær formel C13H19NO
Molekylvægt (g/mol) 205.301
MDL nummer MFCD00831014
InChI nøgle FLQPYEOKVZYXRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidyl methanol, 1-benzylpiperidin-4-yl methanol, 1-benzyl-4-piperidinemethanol, 1-benzyl-4-piperidinyl methanol, 1-benzyl-4-hydroxymethylpiperidine, 4-piperidinemethanol, 1-phenylmethyl, 1-benzy-4-hydroxymethylpiperidine, 1-benzy-4-hydroxymethyl piperidine, pubchem8894, 1-benzyl-4-piperdinemethanol
PubChem CID 736802
IUPAC navn (1-benzylpiperidin-4-yl)methanol
SMIL C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Benzyl-4-piperidyl)methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.3
Procent renhed 97%