Få mere at vide
1-Benzyl-4-piperidon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439553
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11439553
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12390.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189.258 g/mol
1-Benzyl-4-piperidon er et farmaceutisk mellemprodukt, det bruges til penfluridolsyntese af bulkmedicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Benzyl-4-piperidon er et farmaceutisk mellemprodukt, det bruges til penfluridolsyntese af bulkmedicin.
Opløselighed Opløseligt i vand (12 g
/100 ml ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3612-20-2
Molekylær formel C12H15NO
Molekylvægt (g/mol) 189.258
MDL nummer MFCD00006192
InChI nøgle SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-4-on
SMIL C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-piperidone
Tæthed 1.059
Kogepunkt 248°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5399
Mængde 100 g
Beilstein 128556
Opløselighedsinformation Soluble in water (12g/100ml at 20°C).
Formel vægt 189.26
Procent renhed ≥98%