Få mere at vide
1-Benzyl-4-piperidon, 98+%
Artikelnummer. 11429553
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429553 25 g 25g
11439553 100 g 100g
11449553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12390.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189,258 g/mol
1-Benzyl-4-piperidon er et farmaceutisk mellemprodukt, det bruges til penfluridolsyntese af bulkmedicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Benzyl-4-piperidon er et farmaceutisk mellemprodukt, det bruges til penfluridolsyntese af bulkmedicin.
Opløselighed Opløseligt i vand (12 g
/100 ml ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3612-20-2
Molekylær formel C12H15NO
Molekylvægt (g/mol) 189.258
MDL nummer MFCD00006192
InChI nøgle SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-4-on
SMIL C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-piperidone
Tæthed 1.059
Kogepunkt 248 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5399
Mængde 25 g
Beilstein 128556
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (12g/100ml ved 20 °C).
Formel vægt 189.26
Procent renhed ≥98%