Få mere at vide
1-Benzyl-4-piperidinol-3,3,5,5-d4, TRC
Artikelnummer. 30345820
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30345820 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30345820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB288618100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-piperidinol-3,3,5,5-d4
CAS 88227-11-6
Molekylær formel C12H13D4NO
Mængde 100 mg
Synonym 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinol-d4, 4-Hydroxy-1-benzylpiperidine-d4, 4-Hydroxy-N-benzylpiperidine-d4, N-Benzyl-4-hydroxypiperidine-d4, NSC 72991-d4, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidin-3,3,5,5-d4-ol
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2/i6D2,7D2
SMIL [2H]C1([2H])CN(Cc2ccccc2)CC([2H])([2H])C1O
IUPAC navn 1-benzyl-3,3,5,5-tetradeuteriopiperidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 195.29
Formel vægt 195.1561