Få mere at vide
1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051734
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051734 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051734 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0315.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid
CAS 61886-17-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pethidine Hydrochloride Imp. F (EP), Pethidine Imp. F (EP), Isonipecotic acid, 1-benzyl-4-phenyl- (4CI), 1-Benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid, 4-Phenyl-1-phenylmethylpiperidine-4-carboxylic acid, NSC 80690, 4-Piperidinecarboxylic acid, 4-phenyl-1-(phenylmethyl)-, Imp. F (EP): 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, Pethidine Hydrochloride Impurity F, Pethidine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C19H21NO2/c21-18(22)19(17-9-5-2-6-10-17)11-13-20(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10H,11-15H2,(H,21,22)
SMIL OC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC navn 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 295.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 295.1572 g/mol