Få mere at vide
1-Benzyl-4-phenylamino-4-(hydroxymethyl)piperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-4-phenylamino-4-(hydroxymethyl)piperidine |
| CAS | 61086-04-2 |
| Molekylær formel | C19 H24 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Anilino-1-benzyl-4-piperidinemethanol, 4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinemethanol; |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O/c22-16-19(20-18-9-5-2-6-10-18)11-13-21(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,20,22H,11-16H2 |
| SMIL | OCC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3 |
| IUPAC navn | (4-anilino-1-benzylpiperidin-4-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.41 |
| Formel vægt | 296.1889 |