missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Benzyl-4-nitrosopiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-4-nitrosopiperazine |
| CAS | 40675-45-4 |
| Molekylær formel | C11 H15 N3 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Piperazine, 1-nitroso-4-(phenylmethyl)- (9CI, ACI), 1-Nitroso-4-(phenylmethyl)piperazine (ACI), Piperazine, 1-benzyl-4-nitoso- (5CI), 1-Benzyl-4-nitrosopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O/c15-12-14-8-6-13(7-9-14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2 |
| SMIL | O=NN1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-4-nitrosopiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.26 |
| Formel vægt | 205.1215 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?