Få mere at vide
1-Benzyl-4-(methylamino)piperidin, 98%
Artikelnummer. 11446530
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446530 1 g 1g
11456530 5 g 5g
11466530 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446530 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27606.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7006-50-0 | C13H20N2 | 204,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7006-50-0
Molekylær formel C13H20N2
Molekylvægt (g/mol) 204.32
MDL nummer MFCD03931054
InChI nøgle RGEQSTMITLEXKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-piperidin-4-yl-methyl-amine, 4-methylamino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-methylamino piperidine, 4-piperidinamine, n-methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-n-methyl-piperidin-4-amine, pubchem7928, benzylmethylpiperidinamine, 1-benzyl-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-1-benzyl piperidine
PubChem CID 4136128
IUPAC navn 1-benzyl-N-methylpiperidin-4-amin
SMIL CNC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-(methylamino)piperidine
Mængde 1 g
Formel vægt 204.31
Procent renhed 98%