Få mere at vide
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11474333
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474333 5 g 5g
11484333 25 g 25g
11494333 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10932.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4727-72-4
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.274
MDL nummer MFCD00006503
InChI nøgle BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-4-piperidinol, n-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-4-hydroxy piperidine, n-benzyl-4-piperidinol, 1-benzyl-4-hydroxy piperidine, 1-phenylmethyl piperidin-4-ol, 1-phenylmethyl-4-piperidinol
PubChem CID 78461
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-4-ol
SMIL C1CN(CCC1O)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Kogepunkt 121°C to 123°C (0.7 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 146118
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 191.27
Procent renhed 97%