Få mere at vide
1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidonhydrochlorid, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∽158 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3749159 |
| Formel vægt | 297.78 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |