Få mere at vide
1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride |
| CAS | 71258-18-9 |
| Molekylær formel | C19 H20 N2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2.ClH/c20-16-19(18-9-5-2-6-10-18)11-13-21(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-15H2;1H |
| SMIL | Cl.N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.84 |
| Formel vægt | 312.1393 |