Få mere at vide
1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317229
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317229 5 g 5g
11327229 25 g 25g
11337229 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27411.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71258-18-9
Molekylær formel C19H20N2
Molekylvægt (g/mol) 276.383
MDL nummer MFCD00035361
InChI nøgle AUBONLVMDCVPQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-phenyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-phenyl-piperidine-4-carbonitrile, bc-4-pp, 4-phenyl-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride, 1-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine, 4-phenyl-4-cyano-1-benzyl-piperidine, 1-n-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine
PubChem CID 191408
IUPAC navn 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile
SMIL C1CN(CCC1(C#N)C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Smeltepunkt 261°C to 264°C
Mængde 5 g
Formel vægt 312.85
Procent renhed 99%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.