Få mere at vide
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10098551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10098551 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10098551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 136860100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6094-60-6
Molekylær formel C13H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 216.28
MDL nummer MFCD00023752
InChI nøgle XQRLXUYZKZXSBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine, maybridge1_006722, acmc-20aoxx, 1-benzyl-4-hydroxyisonipecotonitrile, 4-hydroxy-1-benzylpiperidine-4-carbonitrile, 1-benyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 4-hydroxy-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile
PubChem CID 80189
IUPAC navn 1-benzyl-4-hydroxypiperidin-4-carbonitril
SMIL OC1(CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95 °C til 102 °C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 216.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker