missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Benzyl-4-carboxy-pyridinium Ethyl Ester Bromide, TRC

Artikelnummer. 30340168
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340168 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2336655G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-carboxy-pyridinium Ethyl Ester Bromide
CAS 23019-61-6
Molekylær formel C15H16BrNO2
Mængde 5 g
Synonym 4-(Ethoxycarbonyl)-1-(phenylmethyl)-pyridinium Bromide
InChI formel InChI=1S/C15H16NO2.BrH/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13;/h3-11H,2,12H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCOC(=O)c1cc[n+](Cc2ccccc2)cc1
IUPAC navn ethyl 1-benzylpyridin-1-ium-4-carboxylate;bromide
Molekylvægt (g/mol) 322.2
Formel vægt 321.0364
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.