Få mere at vide
1-Benzyl-4-Boc-piperazine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373626 5 g 5g
11363626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14644.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57260-70-5
Molekylær formel C16H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 276.38
MDL nummer MFCD00075603
InChI nøgle GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-boc-piperazine, 1-boc-4-benzyl piperazine, 1-boc-4-benzyl-piperazine, tert-butyl-4-benzyl-1-piperazine carboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, maybridge4_002104, pubchem8596, 1-boc-4-benzylpiperazine, acmc-1bz2p
PubChem CID 584330
IUPAC navn tert-butyl-4-benzylpiperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-Boc-piperazine
Smeltepunkt 71 °C til 73 °C
Mængde 5 g
Beilstein 797033
Formel vægt 276.38
Procent renhed 99%