Få mere at vide
1-Benzyl-4-benzyloxycarbonylaminopiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-4-benzyloxycarbonylaminopiperidine |
| CAS | 182223-53-6 |
| Molekylær formel | C20 H24 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Carbamic acid, [1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-, phenylmethyl ester (9CI), Benzyl (1-benzylpiperidin-4-yl)carbamate, N-(Benzyloxycarbonyl)-1-benzylpiperidin-4-ylamine, 4-(Cbz-amino)-1-benzylpiperidine, 1-Benzyl-4-benzyloxycarbonylaminopiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2/c23-20(24-16-18-9-5-2-6-10-18)21-19-11-13-22(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,19H,11-16H2,(H,21,23) |
| SMIL | O=C(NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl N-(1-benzylpiperidin-4-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.42 |
| Formel vægt | 324.1838 |