Få mere at vide
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049411
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049411 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049411 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.15
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
CAS 844694-84-4
Analyt- eller komponentnavne 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H31 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]-1-(phenylmethyl)piperidine
InChI formel InChI=1S/C24H31NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3
SMIL COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC
IUPAC navn 1-benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Molekylvægt (g/mol) 365.51
Mængde 50 mg
Formel vægt 365.2355 g/mol