Få mere at vide
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, Mikromol™
Beskrivelse
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| CAS | 844694-84-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H31 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]-1-(phenylmethyl)piperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC |
| IUPAC navn | 1-benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Vis mere |