Få mere at vide
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, Mikromol™
Artikelnummer. 17902046
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17902046 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17902046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.16
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
CAS 120013-45-8
Analyt- eller komponentnavne 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H29 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, 4-[(5,6-Dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]-1-(phenylmethyl)piperidine, 1-Benzyl-4-(5,6-dimethoxy-1H-2-indenylmethyl)piperidine, Donepezil Impurity
InChI formel InChI=1S/C24H29NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,13,15-16,18H,8-12,14,17H2,1-2H3
SMIL COc1cc2CC(=Cc2cc1OC)CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3
IUPAC navn 1-benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Molekylvægt (g/mol) 363.49
Mængde 50 mg
Formel vægt 363.2198 g/mol