Få mere at vide
1-Benzyl-3-piperidon hydrochloridhydrat
Artikelnummer. 11455253
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455253 5 g 5g
11445253 1 g 1g
11465253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12849.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50606-58-1 | C12H16ClNO | 225,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50606-58-1
Molekylær formel C12H16ClNO
Molekylvægt (g/mol) 225.72
MDL nummer MFCD00150096
InChI nøgle OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
PubChem CID 3084924
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-3-on;hydrochlorid
SMIL Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
Smeltepunkt 105°C to 107°C
Mængde 5 g
Beilstein 3705146
Formel vægt 225.72 (Anhydrous)