Få mere at vide
1-Benzyl-3-piperidonhydrat hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637504 1 g Glasflaske 1g
10515881 5 g Glasflaske 5g
10387661 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10637504 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 166920010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 50606-58-1 | Molekylformel: C12H16ClNO | Molekylvægt: 225,72 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50606-58-1
Molekylær formel C12H16ClNO
Molekylvægt (g/mol) 225.72
MDL nummer MFCD00150096
InChI nøgle OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
PubChem CID 3084924
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-3-on;hydrochlorid
SMIL Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170 °C til 176 °C
Farve Brun til flødeskum
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (på fri base) (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 225.72
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.