Få mere at vide
1-Benzyl-3-piperidinol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473623
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10473623 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10195462 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473623 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC13425DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105973-51-1
Molekylær formel C12H18ClNO
Molekylvægt (g/mol) 227.732
MDL nummer MFCD00044200
InChI nøgle PHJDPNCYJSWYGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-ol hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinol hcl, 1-benzyl-3-piperidinolhydrochloride, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride, acmc-1ca0o, 1-benzylpiperidin-3-ol, chloride, 1-benzyl3-hydroxypiperidine hydrochloride, 1-phenylmethyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-phenylmethyl piperidin-3-ol hydrochloride
PubChem CID 16218306
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-3-ol;hydrochlorid
SMIL C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 227.73
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver