Få mere at vide
1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425096
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Artikelnummer. 15425096
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59548.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433337-11-2
Molekylær formel C11H13F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 318.203
MDL nummer MFCD07784448
InChI nøgle VVCQOUQQPZPIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, ksc943e0j, 1-benzyl-3-methylimid-azolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-benzylimidazolium hexafluorophosphate, 1-benzyl-3-methylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 1h-imidazolium, 1-methyl-3-phenylmethyl-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 11461285
IUPAC navn 1-benzyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorophosphate
SMIL C[N+]1=CN(C=C1)CC2=CC=CC=C2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Farve White
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 318.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid