Få mere at vide
1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15426468
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426468 5 g 5g
15436468 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59997.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36443-80-8 | C11H13ClN2 | 208,689 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36443-80-8
Molekylær formel C11H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 208.689
MDL nummer MFCD07784451
InChI nøgle FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-benzyl-3-methylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1h-imidazolium,1-methyl-3-phenylmethyl-, chloride 1:1, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium chloride, dsstox_cid_27905, dsstox_rid_82658, dsstox_gsid_47929, ksc576i7l, 1-methyl-3-benzylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methylimidaz-olium chloride
PubChem CID 10560335
IUPAC navn 1-benzyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid
SMIL C[N+]1=CN(C=C1)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 208.69
Procent renhed 97%