Få mere at vide
1-Benzyl-3-methyl-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10755621 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10755621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134040250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 34737-89-8 | C13H17NO | 203.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
Navn note 99%
CAS 34737-89-8
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H17NO
Brydningsindeks 1,5315 til 1,5335
MDL nummer MFCD00044806
Mængde 25 g
Beilstein 21,V,6,483
Synonym 1-benzyl-3-methyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 3-methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-methyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-benzyl-3-methyl, n-benzyl-3-methyl-4-piperidone, 3-methyl-1-phenylmethyl-4-piperidinone, 3-methyl-1-benzylpiperidin-4-one, ksc506m4r, 1-benzyl-3-methyl-piperidin-4one, 1-benzyl-3-methyl-piperidin4-one
InChI nøgle OVQAJYCAXPHYNV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
IUPAC navn 1-benzyl-3-methylpiperidin-4-on
Molekylvægt (g/mol) 203.28
PubChem CID 560965
Formel vægt 203.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.