missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Benzyl-3-hydroxyindazole, TRC

Artikelnummer. 30345152
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345152 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2790451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-1H-Indazol-3-Ol
CAS 2215-63-6
Molekylær formel C14 H12 N2 O
Mængde 1 g
Synonym 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol, Benzydamine Hydrochloride Imp. C (BP)
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17)
SMIL O=C1NN(Cc2ccccc2)c3ccccc13
IUPAC navn 1-benzyl-2H-indazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 224.26
Formel vægt 224.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.