Få mere at vide
1-Benzyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium-d2 Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium-d2 Bromide |
| CAS | 82896-37-5 |
| Molekylær formel | C15H16D2BrNO3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO3.BrH/c1-11-15(19)14(10-18)13(9-17)8-16(11)7-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,8,17-18H,7,9-10H2,1H3;1H/i9D2; |
| SMIL | [Br-].[2H]C([2H])(O)c1c[n+](Cc2ccccc2)c(C)c(O)c1CO |
| IUPAC navn | 1-benzyl-5-[dideuterio(hydroxy)methyl]-4-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium-3-ol;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.22 |
| Formel vægt | 341.0596 |