missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Benzyl-3-hydroxy-1H-indazole Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-3-hydroxy-1H-indazole Sodium Salt |
| CAS | 13185-09-6 |
| Molekylær formel | C14H11N2NaO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one Sodium Salt, 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol Sodium Salt, 1-Benzyl-3-indazolone Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O.Na/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-9H,10H2,(H,15,17);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]c1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | sodium;1-benzylindazol-3-olate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?