Få mere at vide
1-Benzyl-3-brom-5-fluor-1H-1,2,4-triazol 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10182834
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182834 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10684195 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10182834 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07869CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 214540-43-9
Molekylær formel C9H7BrFN3
Molekylvægt (g/mol) 256.078
InChI nøgle MUYAKFNLCJMPDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl, 3-bromo-5-fluoro-1-benzyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4 triazole, 3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 3-bromanyl-5-fluoranyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 10901231
IUPAC navn 1-benzyl-3-brom-5-fluor-1,2,4-triazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1, 2, 4-triazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 256.08
Procent renhed 97%