Få mere at vide
1-benzyl-3,5-dibrom-1H-1,2,4-triazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10123314
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10123314 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10123314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07858DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
CAS 106724-85-0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C9H7Br2N3
Mængde 1 g
Synonym 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4-triazole, benzyldibromotriazole, acmc-1buio, 3,5-dibromo-1-benzyl-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4 triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl, 3,5-bis bromanyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
InChI nøgle YXSNCHAOAYRKCF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)Br
IUPAC navn 1-benzyl-3,5-dibrom-1,2,4-triazol
Molekylvægt (g/mol) 316.984
PubChem CID 1475046
Formel vægt 316.98
Procent renhed 95%