missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-benzyl-3,3-dimethylthiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-benzyl-3,3-dimethylthiourea |
| CAS | 2741-14-2 |
| Molekylær formel | C10H14N2S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2S/c1-12(2)10(13)11-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,11,13) |
| SMIL | CN(C)C(=S)NCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 3-benzyl-1,1-dimethylthiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.3 |
| Formel vægt | 194.0878 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?