Få mere at vide
1-Benzyl-2-pyrrolidinon, 97%
Artikelnummer. 10091770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10091770 25 g Glasflaske 25g
10591591 100 g Glasflaske 100g
10269593 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154120250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 5291-77-0 | C11H13NO | 175,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5291-77-0
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00003195
InChI nøgle LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidone, 1-benzyl-2-pyrrolidone, n-benzylpyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, n-benzylpyrrolidone, 1-benzylpyrrolidone, n-benzylpyrrolidinone, acmc-1aste
PubChem CID 79176
IUPAC navn 1-benzylpyrrolidin-2-on
SMIL C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-2-pyrrolidinone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0900g/mL
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5500 til 1,553
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.09
Formel vægt 175.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske