Få mere at vide
1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazol-5-carbonylchlorid-hydrochlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10178394
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10178394 5 g 5g
10117462 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10178394 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC28902DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 568577-86-6
Molekylær formel C12H12Cl2N2OS
Molekylvægt (g/mol) 303.201
MDL nummer MFCD04974045
InChI nøgle AUZZRVMDIAHPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
PubChem CID 2795486
IUPAC navn 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazol-4-carbonylchlorid;hydrochlorid
SMIL CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 303.21
Procent renhed 97%