Få mere at vide
1-Benzyl-2-methyl-3-pyrrolidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-2-methyl-3-pyrrolidone |
| CAS | 69079-26-1 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-10-12(14)7-8-13(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10H,7-9H2,1H3 |
| SMIL | CC1N(Cc2ccccc2)CCC1=O |
| IUPAC navn | 1-benzyl-2-methylpyrrolidin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vægt | 189.1154 |