Få mere at vide
1-Benzyl-2,3-dioxopiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-2,3-dioxopiperazine |
| CAS | 63352-56-7 |
| Molekylær formel | C11H12N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(Phenylmethyl)-2,3-piperazinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-11(15)13(7-6-12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,14) |
| SMIL | O=C1NCCN(Cc2ccccc2)C1=O |
| IUPAC navn | 1-benzylpiperazine-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vægt | 204.0899 |