Få mere at vide
1-Benzyl-1H-indol-5-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563232
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563232 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10416862 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10563232 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO00835EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 26807-73-8
Molekylær formel C15H14N2
Molekylvægt (g/mol) 222.291
MDL nummer MFCD03070173
InChI nøgle UYDNPZLYDODKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-indol-5-ylamine, 1-benzyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-benzylindole, n-benzyl-5-amino indole, 1-benzylindole-5-ylamine, 5-amino-1benzyl-1h-indole, 5-amino-1-benzyl-1h-indole, 1h-indol-5-amine,1-phenylmethyl
PubChem CID 2794624
IUPAC navn 1-benzylindol-5-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-1H-indol-5-ylamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 222.29
Procent renhed 97%