Få mere at vide
1-Benzyl-1H-indazol-3-ol, Mikromol™
Beskrivelse
1-Benzyl-1H-indazol-3-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-1H-Indazol-3-Ol |
| CAS | 2215-63-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Benzyl-1H-Indazol-3-Ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H12 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one, 1-Benzyl-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one, 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol, 3-Hydroxy-1-benzyl-1H-indazole, 1-Benzyl-3-indazolone, NSC 247064, Benzydamine Hydrochloride Imp. C (BP), Benzydamine Hydrochloride Impurity C, Benzydamine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17) |
| SMIL | Oc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 1-benzylindazol-3-ol |
| Vis mere |