missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide |
| CAS | 952-92-1 |
| Molekylær formel | C13 H14 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O/c14-13(16)12-7-4-8-15(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-6,8,10H,7,9H2,(H2,14,16) |
| SMIL | NC(=O)C1=CN(Cc2ccccc2)C=CC1 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-4H-pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.26 |
| Formel vægt | 214.1106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?