Få mere at vide
1-Benzyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11358165
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358165 5 g 5g
11348165 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358165 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08434.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73953-89-6
Molekylær formel C11H9N3O4
Molekylvægt (g/mol) 247.21
MDL nummer MFCD00043512
InChI nøgle IYYBUXUZYWGZGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, v-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl, 1h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-phenylmethyl, 4-26-00-00965 beilstein handbook reference, 1-benzyl1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1,2,3-triazol-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1h-1,2,3 triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid #
PubChem CID 427031
IUPAC navn 1-benzyltriazole-4,5-dicarboxylic acid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN2C(=C(N=N2)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Mængde 5 g
Beilstein 29417
Formel vægt 247.21
Procent renhed 98%