Få mere at vide
1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride |
| CAS | 155413-72-2 |
| Molekylær formel | C16H18ClN |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N.ClH/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-15-9-5-4-8-14(15)10-11-17-16;/h1-9,16-17H,10-12H2;1H |
| SMIL | Cl.C(C1NCCc2ccccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.77 |